522929
3,5-Dimethylbenzenethiol
90%
Sinonimo/i:
3,5-Dimethylthiophenol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.568 (lit.)
P. ebollizione
127.5 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)cc(S)c1
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5,9H,1-2H3
CESBAYSBPMVAEI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,5-Dimethylbenzenethiol is an organic building block. It is also referred to as 5-mercapto-m-xylene.
Applicazioni
3,5-Dimethylbenzenethiol may be employed as a starting reagent in the preparation of Lithium 2-lithio-3,5-dimethylbenzenethiolate. It may also be used in the preparation of 1,1,2-trichloro-4-(3,5-dimethylphenylthio)-1-buten-3-yne and 1,1,2,4-tetrachloro-4-(3,5-dimethylphenylthio)-1,3-butadiene.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Directed lithiation of arenethiols.
Smith K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 111(2), 665-669 (1989)
Ibis C and Sahin A.
Bull. Korean Chem. Soc., 31(8), 2255-2260 (2010)
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
522929-5G | 4061832547954 |