Documenti fondamentali
306940
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylbenzenethiol
95%
Sinonimo/i:
2,6-Dimethylthiophenol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5749 (lit.)
P. ebollizione
122 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(C)c1S
InChI
1S/C8H10S/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554)
Applicazioni
2,6-Dimethylbenzenethiol was used in the synthesis of (2,6-Me2C6H3S)2Pb by reacting with Pb(OAc)2.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Sarah E Appleton et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (21)(21), 3515-3520 (2004-10-29)
The amine coordination of lead(II) has been examined through the preparation and structural analysis of Lewis base adducts of bis(thiolato)lead(II) complexes. Reaction of Pb(OAc)(2) with 2,6-dimethylbenzenethiol affords (2,6-Me(2)C(6)H(3)S)(2)Pb (6) in high yield. The solubility of 6 in organic solvents allows