Documenti fondamentali
T28509
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzenethiol
95%
Sinonimo/i:
o-Thiocresol
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.578 (lit.)
P. ebollizione
195 °C (lit.)
Punto di fusione
10-12 °C (lit.)
Densità
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8S/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5