P5654
2,3,4,5,6-Pentafluorothiophenol
97% (GC), powder, cyclooxygenase inhibitor
Sinonimo/i:
PFBT, Pentafluorobenzenethiol, Pentafluorophenyl mercaptan
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
2,3,4,5,6-Pentafluorothiophenol, 97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4645 (lit.)
P. ebollizione
143 °C (lit.)
Punto di fusione
−24 °C (lit.)
Densità
1.501 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c(S)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF5S/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
UVAMFBJPMUMURT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Polytriarylamine Semiconductors