131857
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
98%
About This Item
Saggio
98%
Forma fisica
chips
P. eboll.
240-246 °C (lit.)
Punto di fusione
138-140 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
JHBKHLUZVFWLAG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup