156515
2,4,5-Trichlorophenol
95%
Saggio
95%
P. ebollizione
248 °C/740 mmHg (lit.)
Punto di fusione
67-69 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H
LHJGJYXLEPZJPM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Hexachlorophene, a fungicide, by the reaction with formaldehyde in the presence of concentrated H2SO4.
- 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5-T), a herbicide.
- N-Benzyl-2-(2,4,5-trichlorophenoxy)acetamide, which is used as an intermediate to prepare 4-benzyl-6,7-dichloro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one via Smiles rearrangement.
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
271.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
133.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Separation of 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Tribromophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dinitrophenol; Pentafluorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; Pentachlorophenol; 4-Nitrophenol; 2-Bromophenol; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol; 2,3,5-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 4-Methylphenol, analytical standard; 2,4-Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; Phenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2,3,4-Trichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol