Documenti fondamentali
590789
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trichlorophenol-3,6-d2
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6HD2Cl3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
248 °C/740 mmHg (lit.)
Punto di fusione
67-69 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]c1c(O)c(Cl)c([2H])c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H/i1D,2D
LHJGJYXLEPZJPM-QDNHWIQGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
271.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
133 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)