Documenti fondamentali
217336
Sigma-Aldrich
Benzyl chloride-d7
98 atom % D
Sinonimo/i:
α-Chlorotoluene-d7
About This Item
Formula condensata:
C6D5CD2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.63
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.5374 (lit.)
P. ebollizione
177-181 °C (lit.)
Punto di fusione
-43 °C (lit.)
Densità
1.160 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
KCXMKQUNVWSEMD-XZJKGWKKSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Heart,forestomach, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)