Documenti fondamentali
386472
Sigma-Aldrich
Benzyl-d7 alcohol
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
C6D5CD2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.537 (lit.)
P. ebollizione
203-205 °C (lit.)
Punto di fusione
-16--13 °C (lit.)
Densità
1.113 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
WVDDGKGOMKODPV-XZJKGWKKSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)