237329
1-Chloro-2,4-dinitrobenzene
≥99%
Sinonimo/i:
2,4-Dinitrochlorobenzene, CDNB, DNCB
Saggio
≥99%
Stato
solid
Limite di esplosione
22 %
P. ebollizione
315 °C (lit.)
Punto di fusione
48-50 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: very slightly soluble (cold)(lit.)
benzene: soluble(lit.)
carbon disulfide: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble (practically)(lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3ClN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
VYZAHLCBVHPDDF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
381.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
194 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
237329-50G | 4061835158195 |
237329-10G | 4061835158188 |