46188
Farnesal, mixture of isomers
technical
Sinonimo/i:
3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrienal
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Impurezze
≤3% water
Indice di rifrazione
n20/D >1.4920 (lit.)
n20/D 1.497
P. ebollizione
126-129 °C/3.5 mmHg (lit.)
Densità
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11-12H,5-6,8,10H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
YHRUHBBTQZKMEX-YFVJMOTDSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?