107395
Phenylacetaldehyde
≥90%
Sinonimo/i:
α-Tolyaldehyde
Saggio
≥90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.535 (lit.)
P. ebollizione
195 °C
Punto di fusione
−10 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
Densità
1.027 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - (External MSDS)
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?