Documenti fondamentali
578509
Sigma-Aldrich
Cyclopropylmethan-d2-ol
98 atom % D
Sinonimo/i:
a,a-Cyclopropanemethan-d2-ol
About This Item
Formula condensata:
C3H5CD2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
120 °C mmHg (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)C1CC1
InChI
1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2/i3D2
GUDMZGLFZNLYEY-SMZGMGDZSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)