Documenti fondamentali
104418
Sigma-Aldrich
Tetrafluoroterephthalic acid
97%
Sinonimo/i:
2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Formula condensata:
C6F4-1,4-(CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Punto di fusione
275-277 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1c(F)c(F)c(C(O)=O)c(F)c1F
InChI
1S/C8H2F4O4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)2(5(3)11)8(15)16/h(H,13,14)(H,15,16)
WFNRNCNCXRGUKN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Fluorocarbon polymers, like small-molecule fluorocarbons, exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, improved chemical resistance, and decreased intermolecular attractive forces in comparison to their hydrocarbon analogs.