Documenti fondamentali
115274
Sigma-Aldrich
2-Bromoterephthalic acid
95%
Sinonimo/i:
2-Bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid, Bromoterephthalic acid
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3-1,4-(CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.03
Beilstein:
2616163
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
95%
Punto di fusione
295-297 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(C(O)=O)c(Br)c1
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)