Documenti fondamentali
167266
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,4-dimethylbenzene
99%
Sinonimo/i:
2-Bromo-p-xylene
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.550 (lit.)
P. ebollizione
199-201 °C (lit.)
Punto di fusione
9-10 °C (lit.)
Densità
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)c(Br)c1
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,1-2H3
QXISTPDUYKNPLU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-Bromo-1,4-dimethylbenzene was used in the synthesis of 2,5,2′,5′-tetrakismethylbiphenyl via Yamamoto coupling reaction. It was also used in the synthesis of cis-3,4-diphenyl-5,8-dimethylisocoumarins.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Feng He et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (17)(17), 2206-2207 (2003-09-19)
Building a new structual oligo(phenylenevinylene) by linking trimeric phenylenvinylene (TPV) through the phenylphenyl bond of a central phenylene ring was reported. The resultant TPV dimers exhibit weak intermolecular interactions and intense blue photoluminescence in the solid state as well as
Synthesis of novel anthrone imines.
Dutt M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(2), 497-499 (1994)