164410
Benzocyclobutene
97%
Sinonimo/i:
Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
P. eboll.
150 °C/748 mmHg (lit.)
Densità
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1Cc2ccccc12
InChI
1S/C8H8/c1-2-4-8-6-5-7(8)3-1/h1-4H,5-6H2
UMIVXZPTRXBADB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup