B83789
1-Bromo-2,3-dimethylbenzene
99%
Sinonimo/i:
3-Bromo-o-xylene
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.560 (lit.)
P. eboll.
214 °C (lit.)
Densità
1.365 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(Br)c1C
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,1-2H3
WLPXNBYWDDYJTN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?