185779
2-Chlorophenol
≥99%
Sinonimo/i:
o-Chlorophenol
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.558 (lit.)
P. ebollizione
175-176 °C (lit.)
Punto di fusione
8 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: slightly soluble
Densità
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Oc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chlorophenol is used as a reactant in Suzuki coupling and chlorination reactions and also participates in oxidation reactions to form corresponding quinones.
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?