SIK2103-10
2-Methylterephthalic acid - H2MT / H2BDC-Me
≥97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
≥97%
Stringa SMILE
OC(=O)c1c(cc(cc1)C(=O)O)C
InChI
1S/C9H8O4/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
UFMBOFGKHIXOTA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Note legali
Product of SiKEMIA
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)