482749
Trimesic acid
95%
Sinonimo/i:
BTC, H3BTC, TMA, Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid
Saggio
95%
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
<5% acetic acid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(cc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?