686859
1,3,5-Tris(4-carboxyphenyl)benzene
≥98%, ≤20 wt. % solvent
Sinonimo/i:
4,4′,4′′,-Benzene-1,3,5-triyl-tris(benzoic acid)
Saggio
≥98%
Forma fisica
solid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤20 wt. % solvent
Punto di fusione
322-327 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)-c3ccc(cc3)C(O)=O)-c4ccc(cc4)C(O)=O
InChI
1S/C27H18O6/c28-25(29)19-7-1-16(2-8-19)22-13-23(17-3-9-20(10-4-17)26(30)31)15-24(14-22)18-5-11-21(12-6-18)27(32)33/h1-15H,(H,28,29)(H,30,31)(H,32,33)
SATWKVZGMWCXOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?