ABS2231
Anti-phospho RyR2 (Ser2808)
Sinonimo/i:
RYR-2, RyR2, hRYR-2, Cardiac muscle ryanodine receptor, Cardiac muscle ryanodine receptor-calcium release channel, Type 2 ryanodine receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
PM
calculated mol wt 564.57 kDa
observed mol wt ~565 kDa
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rabbit
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
C-terminal cytoplasmic domain
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer2808)
Informazioni sul gene
human ... RYR2(55193)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in rabbit skeleton muscle microsomal preparation.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:300 dilution of this antibody detected RyR2 phosphorylated on serine 2808 in rabbit skeleton muscle microsomal preparations, but not in microsomes treated with protein phosphatase.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1