05-173
Anticorpo anti-calmodulina
Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
calmodulin 1, calmodulin 1 (phosphorylase kinase, delta), phosphorylase kinase, delta subunit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
pig, mouse, vertebrates, rat, human, bovine
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CALM3(808)
Descrizione generale
La CaM media processi come infiammazione, metabolismo, apoptosi, contrazione muscolare, movimento intracellulare, memoria a breve e a lungo termine, crescita dei nervi e risposta immunitaria. La CaM è espressa da molti tipi cellulari e può essere localizzata in diverse sedi cellulari, come il citoplasma, all′interno degli organuli o essere associata alla membrana citoplasmatica o degli organuli. Molte delle proteine a cui la CaM si lega non sono in grado di legare il calcio autonomamente, di conseguenza questa proteina può fungere da sensore del calcio e da trasduttore del suo segnale. In seguito al legame con il calcio, la CaM subisce una modificazione conformazionale che le permette di legare specifiche proteine per una risposta specifica. La CaM è in grado di legare fino a quattro ioni calcio e può andare incontro a modificazioni post-traduzionali, come fosforilazione, acetilazione, metilazione e scissione proteolitica, che ne possono modulare l′azione.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Trasduzione del segnale
4 μg di un precedente lotto hanno determinato l′immunoprecipitazione della calmodulina in cellule A431 lisate in tampone RIPA. Radioimmunodosaggio:
alla concentrazione di 10 μg/mL, permette di rivelare la presenza di livelli di calmodulina pari a 200-300 ng.
GPCR, cAMP/cGMP & trasduzione del segnale del calcio
Qualità
Analisi mediante Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,1-1 μg/mL ha permesso di rivelare la calmodulina in cellule di carcinoma umano A431 lisate in tampone RIPA. Precedenti lotti hanno permesso di rivelare la calmodulina in cellule 3T3 di topo lisate in tampone RIPA e in fibroblasti scheletrici di ratto L6.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-301, lisato di cellule A431 non stimolate. Aggiungere 2,5 µL di 2-mercaptoetanolo/100 µL di lisato come agente riducente e fare bollire per 5 minuti. Caricare 20 µg di lisato ridotto per corsia di minigel.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1