Documenti fondamentali
AB5320C3
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-proteoglicano condroitina solfato NG2, coniugato con Cy3
from rabbit, CY3 conjugate
Sinonimo/i:
Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, Melanoma chondroitin sulfate proteoglycan, Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
CY3 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
Descrizione generale
NG2 è un proteoglicano condroitin-solfato ad alto peso molecolare integrato nella membrana. Si riscontra sulla superficie di una classe insolita di cellule gliali, presenti nel sistema nervoso centrale in via di sviluppo e in quello maturo, caratterizzate dalle proprietà tipiche delle cellule considerate i precursori degli oligodendrociti (cioè, cellule progenitrici O-2A). NG2 è presente anche sulla superficie dei condroblasti, delle cellule endoteliali capillari proliferanti, di alcune linee cellulari di melanoma umano e dei blasti leucemici nella leucemia linfoblastica acuta dell′infanzia. Il proteoglicano NG2 è probabile abbia un ruolo nella regolazione della motilità cellulare, della crescita assonale e nelle risposte cellulari al fattore di crescita derivato dalle piastrine.
Specificità
Questo anticorpo identifica sia il proteoglicano intatto, sia la proteina core mediante Western blotting ed ELISA. Quando le cellule precursore degli oligodendrociti (ovvero le cellule progenitrici di O-2A) vengono colorate da vive, la colorazione appare in forma di cluster sulla superficie cellulare. Questo anticorpo non colora bene gli oligodendrociti differenziati.
Immunogeno
Proteoglicano di condroitina solfato NG2 di ratto purificato per immunoaffinità
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L'anticorpo anti-proteoglicano condroitin solfato NG2, coniugato con Cy3, è validato per l'uso nelle analisi di ICC & IHC.
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Qualità
Valutata mediante immunocitochimica in cellule precursori degli oligodendrociti.
Saggio immunocitochimico: una diluizione 1:100 di questo anticorpo ha rivelato la proteina NG2 nei precursori degli oligodendrociti di ratto. Analisi eseguita senza l′uso di Triton.
Descrizione del bersaglio
L'anticorpo originatore non coniugato (N° Cat. AB5320) è caratterizzato da un peso molecolare osservato a ~270-300 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato coniugato con Cy3, in PBS con 0,1% di azoturo di sodio e 15 mg/mL di BSA.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Conservare in frigorifero a 2-8 °C al riparo dalla luce in aliquote non diluite per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Cellule precursori degli oligodendrociti umane o di ratto
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Tamás Kovács-Öller et al.
International journal of molecular sciences, 21(7) (2020-04-09)
The nervous system demands an adequate oxygen and metabolite exchange, making pericytes (PCs), the only vasoactive cells on the capillaries, essential to neural function. Loss of PCs is a hallmark of multiple diseases, including diabetes, Alzheimer's, amyotrophic lateral sclerosis (ALS)
Yi Sun et al.
Science translational medicine, 13(604) (2021-07-30)
The immature and dysfunctional vascular network within solid tumors poses a substantial obstacle to immunotherapy because it creates a hypoxic tumor microenvironment that actively limits immune cell infiltration. The molecular basis underpinning this vascular dysfunction is not fully understood. Using
Yaoru Li et al.
Journal of neurochemistry, 143(1), 87-99 (2017-08-05)
Post-stroke angiogenesis facilitates neurovascular remodeling process and promotes neurological recovery. Proangiogenic effects of Salvianolic acids (Sals) have been reported in various ischemic disorders. However, the underlying mechanisms are still poorly understood. Previous studies of our laboratory have demonstrated that activating
Elena Ivanova et al.
The Journal of comparative neurology, 530(8), 1302-1317 (2021-11-24)
Endothelial cells (ECs) are key players in the development and maintenance of the vascular tree, the establishment of the blood-brain barrier and control of blood flow. Disruption in ECs is an early and active component of vascular pathogenesis. However, our
Tamas Kovacs-Oller et al.
Cell discovery, 6, 39-39 (2020-06-23)
Functional hyperemia, or the matching of blood flow with activity, directs oxygen and nutrients to regionally firing neurons. The mechanisms responsible for this spatial accuracy remain unclear but are critical for brain function and establish the diagnostic resolution of BOLD-fMRI.