AB5320B
Anti-NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan, Biotin Conjugate Antibody
from rabbit, biotin conjugate
Sinonimo/i:
Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, Melanoma chondroitin sulfate proteoglycan, Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
Descrizione generale
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NG2 in rat oligodendrocyte precursor cells. Performed without Triton.
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected NG2 in cryosections of rat cortex tissue.
Descrizione del bersaglio
Risultati analitici
Cryosections of rat cortex tissue
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2