Key Documents
518352
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol, polymer-bound
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinonimo/i:
DHP resin, Ellman′s DHP resin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Crosslinking
1 % cross-linked
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Grado di funzionalizzazione
~0.7 mmol/g loading
Stringa SMILE
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C3CC(COCc4ccccc4)OC=C3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3