Documenti fondamentali
391778
Sigma-Aldrich
2,2′-Biquinoline-4,4′-dicarboxylic acid dipotassium salt trihydrate
99%
Sinonimo/i:
2,2′-Bicinchoninic acid dipotassium salt, 4,4′-Dicarboxy-2,2′-biquinoline dipotassium salt, Dipotassium 2,2′-biquinoline-4,4′-dicarboxylate trihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H10K2N2O4 · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
474.55
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]C(=O)c1cc(nc2ccccc12)-c3cc(C([O-])=O)c4ccccc4n3
InChI
1S/C20H12N2O4.2K.3H2O/c23-19(24)13-9-17(21-15-7-3-1-5-11(13)15)18-10-14(20(25)26)12-6-2-4-8-16(12)22-18;;;;;/h1-10H,(H,23,24)(H,25,26);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2
MUCQANVZZZELIW-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
2,2′-Biquinoline-4,4′-dicarboxylic acid dipotassium salt trihydrate is a hydrated dipotassium salt of 2,2-biquinoline-4,4-dicarboxylic acid.
Applicazioni
2,2′-Biquinoline-4,4′-dicarboxylic acid dipotassium salt trihydrate (dipotassium salt of 2,2 -biquinoline- 4,4 -dicarboxylic acid trihydrate) may be used as ligand in the aerobic oxidation of alcohols (primary, secondary and benzylic) in the presence of palladium catalysts.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Charged ligands for catalyst immobilisation and analysis.
Chisholm DM and McIndoe JS.
Dalton Transactions, 30, 3933-3945 (2008)
Pd (II)-biquinoline catalyzed aerobic oxidation of alcohols in water.
Buffin BP, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 225(1), 111-116 (2005)