D8284
Acido bicinconinico
≥98% purity (HPLC), powder
Sinonimo/i:
4,4′-dicarbossi-2,2′-bichinolina, Acido 2,2′-bichinolina-4,4′-dicarbossilico, BCA, Disodio 2,2′-bichinolina-4,4′-dicarbossilato
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Acido bicinconinico, ≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to light yellow
Solubilità
0.5% sodium bicarbonate: 50 mg/mL
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1cc(nc2ccccc12)-c3cc(C([O-])=O)c4ccccc4n3
InChI
1S/C20H12N2O4.2Na.H2O/c23-19(24)13-9-17(21-15-7-3-1-5-11(13)15)18-10-14(20(25)26)12-6-2-4-8-16(12)22-18;;;/h1-10H,(H,23,24)(H,25,26);;;1H2/q;2*+1;/p-2
FAFVGCAYKZKOPT-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- Il sale disodico dell′acido bicinconinico è stato usato per il monitoraggio dei livelli degli zuccheri riducenti, contribuendo quindi al rilevamento delle chitinasi.
- È stato inoltre adoperato per determinare il contenuto di estremità riducenti della cellulosa (micromoli/g di cellulosa).
- È stato usato per determinare la concentrazione delle proteine.
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?