Documenti fondamentali
AB9078
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-recettore della rianodina-1
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-CCO, Anti-KDS, Anti-MHS, Anti-MHS1, Anti-PPP1R137, Anti-RYDR, Anti-RYR, Anti-RYR-1, Anti-SKRR
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RYR1(6261)
Specificità
Recettore della rianodina-1.
Immunogeno
Peptide sintetico della regione transmembrana del recettore della rianodina-1 umano.
Applicazioni
L′anti-recettore delle rianodina-1 consente di rilevare il livello di recettore per la rianodina-1. È stato descritto in letteratura & validato per IC, IH & WB.
Western blotting: 1:1.000 utilizzando ECL. L'anticorpo reagisce con il recettore della rianodina-1 (500 kDa). Tampone di blocking suggerito:10% siero normale di capra (o lo stesso ospite dell'anticorpo secondario), 1% BSA in 0,1 M PBS, con 0,05% di Tween 20. Tampone di diluizione suggerito: 1% di siero normale di capra (o lo stesso ospite dell'anticorpo secondario), 1% di BSA in 0,1 M PBS, con 0,05% di Tween 20. Gel suggerito: gel con gradiente 4-12%.
Immunocitochimica: 1:1,000
Immunoistochimica: 1:1,000 tutta la notte a 2-8°C utilizzando un anticorpo secondario con marcatura fluorescente. Fissativo suggerito: paraformaldeide 4%, PBS 0,1 M (un'ora). Metodo di permeabilizzazione suggerito: Triton X-100 allo 0,05% in tampone di diluizione. Tampone di blocking suggerito: 10% siero normale di capra normale (o dello stesso ospite dell'anticorpo secondario),1% BSA, in 0,1 M PBS. Tampone di diluizione suggerito: 1% siero normale di capra (o dello stesso ospite dell'anticorpo secondario), 1% BSA, in 0,1 M PBS.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Risultati analitici
Controllo
Western blotting = muscolo scheletrico di topo adulto (usare muscolo cardiaco di topo adulto come controllo negativo).
IHC = cellule di Purkinje del cervelletto di topo adulto (usare cellule granulari di cervelletto di topo adulto come controllo negativo).
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Diurnal and nutritional adjustments of intracellular Ca2+ release channels and Ca2+ ATPases associated with restricted feeding schedules in the rat liver.
Baez-Ruiz, A; Cazares-Gomez, K; Vazquez-Martinez, O; Aguilar-Roblero, R; Diaz-Mu?oz, M
Journal of circadian rhythms null
Skeletal muscle tissue engineering: a maturation model promoting long-term survival of myotubes, structural development of the excitation-contraction coupling apparatus and neonatal myosin heavy chain expression.
Das, M; Rumsey, JW; Bhargava, N; Stancescu, M; Hickman, JJ
Biomaterials null
Immunohistochemical study of microscopic globular bodies of normal human brain.
Saori Odagiri,Fumiaki Mori,Kunikazu Tanji,Naohito Kuroda,Koichi Wakabayashi
Biomedical Research null
Widespread occurrence of eosinophilic neuronal cytoplasmic inclusions in an asymptomatic adult: a novel ubiquitin-negative filamentous inclusion.
Fumiaki Mori,Yasuo Miki,Kunikazu Tanji,Tomomi Kusumi,Hiroshi Kijima,Koichi Wakabayashi
Neuropathology : Official Journal of the Japanese Society of Neuropathology null
Peter Braubach et al.
The Journal of general physiology, 144(5), 393-413 (2014-10-29)
Huntington's disease (HD) is caused by an expanded CAG trinucleotide repeat within the gene encoding the protein huntingtin. The resulting elongated glutamine (poly-Q) sequence of mutant huntingtin (mhtt) affects both central neurons and skeletal muscle. Recent reports suggest that ryanodine