SYND151819
Synthware™ short path distillation head
joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware D151819, Short path head
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware D151819
Categorie correlate
Descrizione generale
Short-path design for microscale application, used with 25 mm immersion thermometer, and D27 distillation receiver.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)