Key Documents
SYND251019
Synthware Vigreux microscale distillation head
joint: ST/NS 19/22, immersion depth 25 mm
Sinonimo/i:
Synthware D251019, short path, distilling head
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware D251019
Prof. immersione
25 mm
Descrizione generale
With Vigreux Indentations, used with 25 mm immersion thermometer, and D27 distillation receiver.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)