Documenti fondamentali
SYND151814
Synthware short path distillation head
joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware D151814, Short path head
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware D151814
Descrizione generale
Short-path design for microscale application, used with 25 mm immersion thermometer, and D27 distillation receiver.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)