Z552682
Aldrich® Thermometer Adapter
straight, male joint: ST/NS 14/20, GL 14 thread
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Giunto
male joint: ST/NS14/20
Raccordi
GL 14 thread
Categorie correlate
Descrizione generale
Has PTFE faced silicone washer and open-top cap.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z552682-1EA | 4061837636042 |