Z552674
Aldrich® Thermometer Adapter
straight, male joint: ST/NS 10/18, GL 14 thread
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Giunto
male joint: ST/NS10/18
Raccordi
GL 14 thread
Categorie correlate
Descrizione generale
Adapter with 10/18 joint is suited for use with 1/8 in. diameter thermocouple probes.
Has PTFE faced silicone washer and open-top cap.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z552674-1EA | 4061832113043 |