Documenti fondamentali
SYND271420
Synthware distillation distribution adapter
joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware D271420, short path distillation receiver
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware D271420
Categorie correlate
Descrizione generale
With the outer and inner joint at 135° angle, used with short-path.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)