SYNA551420
Synthware™ distillation distribution adapter
joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware A551420, cow distillation adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A551420
Categorie correlate
Descrizione generale
Rotating cow receiver allows four flasks to be progressively filled.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)