SYNA351420
Synthware™ distillation adapter
top joint: ST/NS 14/20, bottom joint: ST/NS 14/20, side joint: 14/20, side arm angle: 75 deg
Sinonimo/i:
Synthware A351420, adapter, sidearm adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
bottom joint: ST/NS14/20
side joint: 14/20
joint: ST/NS top14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A351420
Categorie correlate
Descrizione generale
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)