Documenti fondamentali
SYNA352440
Synthware distillation adapter
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40, side joint: 24/40, side arm angle: 75 deg
Sinonimo/i:
Synthware A352440, adapter, sidearm adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Giunto
bottom joint: ST/NS24/40
side joint: 24/40
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A352440
Descrizione generale
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)