SYNA452440
Synthware™ inlet/thermometer adapter with one holed rubber adapter
joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware A452440, thermometer inlet adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A452440
Descrizione generale
For use with gas inlet tubes or plain stem thermometers. Supplied with one holed rubber adapter.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)