Key Documents
P31000
Sigma-Aldrich
Phenylpropargyl aldehyde
96%
Sinonimo/i:
Phenylpropiolaldehyde, 3-Phenyl-2-propynal
About This Item
Formula condensata:
C6H5C≡CCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.14
Beilstein:
1099281
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.604 (lit.)
P. eboll.
118 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H6O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H
IDASOVSVRKONFS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
M E Grace et al.
The Journal of biological chemistry, 262(35), 16778-16785 (1987-12-15)
beta-Lactamases of all three classes, A, B, and C, are inactivated by phenylpropynal and p-nitrophenylpropynal. The inactivation of RTEM-2 beta-lactamase and of Bacillus cereus beta-lactamase I is accelerated in the presence of A type substrates such as dicloxacillin, quinacillin, and