Documenti fondamentali
226610
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-propyn-1-ol
98%
Sinonimo/i:
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol, (±)-α-Ethynylbenzyl alcohol, (±)-3-Hydroxy-3-phenyl-1-propyne, 1-Phenylpropargyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH≡CCH(OH)C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Beilstein:
742365
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.549 (lit.)
P. ebollizione
135-136 °C/13 mmHg (lit.)
Punto di fusione
22-23 °C (lit.)
Densità
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
OC(C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7,9-10H
UIGLAZDLBZDVBL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Saravanan Devendran et al.
BioMed research international, 2014, 482678-482678 (2014-04-08)
Kinetic resolution of 1-phenyl-2-propyn-1-ol, an important chiral synthon, was studied through trans-esterification with acyl acetate to investigate synergism between microwave irradiation and enzyme catalysis. Lipases from different microbial origins were employed for the kinetic resolution of (R/S)-1-phenyl-2-propyn-1-ol, among which Candida
Articoli
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
226610-10G4061837580741
226610-1G4061838780287