Documenti fondamentali
589306
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
96%
About This Item
Formula condensata:
C6H5C≅CCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5850 (lit.)
P. ebollizione
129-130 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
OCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,8H2
NITUNGCLDSFVDL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
2-Octynal 97%
Sigma-Aldrich
273643
2-Octynal
2-Octyn-1-ol 97%
Sigma-Aldrich
630837
2-Octyn-1-ol