273643
2-Octynal
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4C≡CCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. ebollizione
74-76 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
CCCCCC#CC=O
InChI
1S/C8H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-5H2,1H3
DUUGWLGPIZCNLM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Octynal was used in the synthesis of (R)- and (S)-argentilactone via enantioselective catalytic allylation (ECA) and ring-closing metathesis pathways.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Angelo de Fatima et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(20), 5437-5442 (2004-09-25)
Concise total syntheses of (R)- and (S)-argentilactone have been developed via enantioselective catalytic allylation (ECA) and ring-closing metathesis pathways (four steps, 39% overall yield and 82-84% ee) from 2-octynal and their in vitro activity against cancer cells is described.