108464
Cyclohexanecarboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
Hexahydrobenzaldehyde
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
161-163 °C (lit.)
Densità
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H12O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
KVFDZFBHBWTVID-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?