Key Documents
526037
Sigma-Aldrich
Cyclopentanecarboxaldehyde
95%
Sinonimo/i:
Cyclopentanealdehyde, Cyclopentanecarbaldehyde, Cyclopentyl aldehyde, Cyclopentylformaldehyde, Formylcyclopentane
About This Item
Formula condensata:
C5H9CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
contiene
0.1% hydroquinone as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.4430 (lit.)
P. eboll.
140-141 °C (lit.)
Densità
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
VELDYOPRLMJFIK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Cyclopentanecarboxaldehyde can be prepared from cyclohexene, via copper-catalyzed oxidation with persulfate. It can also be synthesized from mercuric sulfate and cyclohexene.
Applicazioni
Cyclopentanecarboxaldehyde may be used in the synthesis of:
  • D,L-trans-2-cyclopentylmethylene-1-nitroso-1-(2-hydroxycyclohexyl)hydrazine
  • ethyl 5-cyclopentyl-5-hydroxy-2-pentenoate
  • ethyl 3-cyclo entyl-3-hydroxy-2-vinylpropanoate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
82.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Cyclopentanecarboxaldehyde.
Grummitt O, et al.
Organic Syntheses, 26-26 null
The Synthesis of Some δ-Lactones of α,β,δ-Trihydroxy Acids1.
English Jr J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 73(2), 615-618 (1951)
2-Hydroxycyclohexylhydrazines. II. 1 Reaction with Nitrous Acid.
Taguchi T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 29(5), 1104-1106 (1964)
Mechanism of oxidation of the 2-hydroxycyclohexyl radical to cyclopentanecarbaldehyde by copper ions in aqueous solutions.
Masarwa M, et al.
Inorganic Chemistry, 30(8), 1849-1854 (1991)