T12203
3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyde, 4-Formyl-1-cyclohexene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.8 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4745 (lit.)
P. ebollizione
163-164 °C (lit.)
Densità
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C1CCC=CC1
InChI
1S/C7H10O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-2,6-7H,3-5H2
DCFDVJPDXYGCOK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?