218243
(1R)-(−)-Myrtenal
98%
Sinonimo/i:
(−)-Myrtenal, (1R)-2-Pinen-10-al, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-carboxaldehyde
Saggio
98%
Attività ottica
[α]22/D −15°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.503 (lit.)
P. ebollizione
220-221 °C (lit.)
Densità
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)C1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,6,8-9H,4-5H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
KMRMUZKLFIEVAO-IUCAKERBSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
218243-10G | 4061837392320 |
218243-50G |