Documenti fondamentali
340367
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Nopol
98%
Sinonimo/i:
(−)-Nopol, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-ethanol, 6,6-Dimethyl-2-norpinene-2-ethanol, 6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-ethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.26
Beilstein:
3196379
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
viscous liquid
Attività ottica
[α]24/D −37°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
P. ebollizione
230-240 °C (lit.)
Densità
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC1(C)[C@H]2CC=C(CCO)[C@@H]1C2
InChI
1S/C11H18O/c1-11(2)9-4-3-8(5-6-12)10(11)7-9/h3,9-10,12H,4-7H2,1-2H3/t9-,10-/m0/s1
ROKSAUSPJGWCSM-UWVGGRQHSA-N
Descrizione generale
(1R)-(-)-Nopol is a chiral terpenol derivative.
Applicazioni
(1R)-(-)-Nopol may be used in the preparation of optically active O,O-diterpenyl dithiophosphoric and O-terpenyl aryldithiophosphonic acids by reacting with tetraphosphorus decasulfide and 2,4-diaryl 1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfides, respectively. It may also react with silver hexafluoroantimonate to form a complex, which can be an effective initiator for the nonthermal curing of epoxy resins by electron beam induced cationic polymerization.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Silver olefin complexes: highly efficient initiators for the electron beam curing of epoxy resins.
Barriau E, et al.
Macromolecules, 41(11), 3779-3781 (2008)
Terpene Analogues of Dithiophospate Pesticides.
Cherkasov RA, et al.
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 186(4), 1003-1004 (2011)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R572136-1EA
340367-100ML4061826753071
340367-1L
340367-5ML