Key Documents
162167
Sigma-Aldrich
3-Cyclohexene-1-methanol
98%
Sinonimo/i:
1,2,3,6-Tetrahydrobenzyl alcohol, Cyclohexen-4-ylmethanol
About This Item
Formula condensata:
C6H9CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.17
Beilstein:
2038546
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.484 (lit.)
P. eboll.
190-192 °C (lit.)
80-85 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC1CCC=CC1
InChI
1S/C7H12O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-2,7-8H,3-6H2
VEIYJWQZNGASMA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Cyclohexene-1-methanol is the principal constituent of essential oil isolated from Pinus sylvestris.
Applicazioni
3-Cyclohexene-1-methanol was used in the synthesis of novel macromonomer of epoxy end-functionalized polystyrene via atom transfer radical polymerization.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Synthesis and characterization of cyclohexene oxide functional polystyrene macromonomers by ATRP and their use in photoinitiated cationic polymerization.
Degirmenci M, et al.
Reactive functional Polymers, 70(1), 28-34 (2010)